D9443
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - baixo teor de glicose
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, designed for isotope labeling in cell culture applications
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
DME, DMEM
About This Item
Produtos recomendados
descrição
With 1000mg/L D-glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate. Without arginine, leucine, lysine, sodium pyruvate, and phenol red
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
NaHCO3: 3.7 g/L
sodium pyruvate: no
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.584 g/L
phenol red: no
HEPES: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Reconstituição
Supplement with 0.100 g/L L-Arginine-13C6, 15N4 HCl (Product 608033), 0.100 g/L L-Leucine-13C6, 15N (Product 608068), and 0.100 g/L L-Lysine-13C6, 15N2 (Product 608041).
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)