Documentos Principais
15205
Sigma-Aldrich
Blasticidina S
Blasticidine S hydrochloride
Sinônimo(s):
Blasticidina S
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 2.145,00
100 MG
R$ 5.730,00
R$ 2.145,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 2.145,00
100 MG
R$ 5.730,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H26N8O5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
458.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
51102829
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
R$ 2.145,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white to off-white
solubilidade
acetic acid: water: soluble, clear, colorless
espectro de atividade do antibiótico
fungi
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Modo de ação
protein synthesis | interferes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(CC[C@@H](N)CC(=O)N[C@H]1C=C[C@@H](O[C@@H]1C(O)=O)N2C=CC(N)=NC2=O)C(N)=N
InChI
1S/C17H26N8O5.ClH/c1-24(16(20)21)6-4-9(18)8-12(26)22-10-2-3-13(30-14(10)15(27)28)25-7-5-11(19)23-17(25)29;/h2-3,5,7,9-10,13-14H,4,6,8,18H2,1H3,(H3,20,21)(H,22,26)(H,27,28)(H2,19,23,29);1H/t9-,10+,13-,14+;/m1./s1
chave InChI
YQXYQOXRCNEATG-ZAYJLJTISA-N
Descrição geral
A blasticidina S pertence à classe de antibióticos aminoacilnucleosídeos. Ela inibe a síntese de proteínas em bactérias e eucariotos. [1]Também tem propriedades fungicidas e previne a doença brusone do arroz. [2]
Estrutura química: nucleosídeo
Aplicação
A blasticidina S é usada como um agente de seleção para células transformadas que contêm os genes de resistência bls, bsr ou BSD. A blasticidina S foi usada para selecionar células T HEK293 com construtos TLR-2 e células HEK-D5 [3][4]. Também é usada para estudar a síntese de proteínas no nível da formação de ligações peptídicas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A blasticidina S inibe a hidrólise de peptidil-tRNA induzida por fatores de liberação. Ela aumenta a ligação do tRNA à subunidade grande dos ribossomos e, em certa medida, inibe a formação de ligações peptídicas. [1]
Embalagem
Frasco de vidro sem fundo. O conteúdo fica dentro de um cone fundido.
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Mantenha em local seco. Classe de armazenamento (TRGS 510): Não combustível, toxicidade aguda, categoria 1 e 2/materiais perigosos muito tóxicos
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
James M Burke et al.
Molecular cell, 75(6), 1203-1217 (2019-09-09)
In response to foreign and endogenous double-stranded RNA (dsRNA), protein kinase R (PKR) and ribonuclease L (RNase L) reprogram translation in mammalian cells. PKR inhibits translation initiation through eIF2α phosphorylation, which triggers stress granule (SG) formation and promotes translation of
Rohini Garg et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 184(11), 5980-5987 (2010-05-05)
Vi capsular polysaccharide is a major virulence determinant of the human typhoid- causing pathogen Salmonella typhi; it is absent in nontyphoidal Salmonella serovars. We show in this study that through its specific interaction with the membrane recognition complex containing the
Elizabeth J Meredith et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(36), 13485-13490 (2006-08-30)
Human B lymphocytes and derived lines from a spectrum of B cell malignancy were studied for expression of dopaminergic pathway components and for their cytostatic response to the catecholamine and related, potentially therapeutic compounds. Proliferating normal lymphocytes and dividing malignant
Zhihua Chen et al.
Development (Cambridge, England), 147(18) (2020-09-09)
The central nervous system (CNS) contains a complex network of blood vessels that promote normal tissue development and physiology. Abnormal control of blood vessel morphogenesis and maturation is linked to the pathogenesis of various neurodevelopmental diseases. The CNS-specific genes that
Daniel J Coleman et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 22(6), 253-262 (2020-05-14)
Neuroendocrine prostate cancer (NEPC) is the most virulent form of prostate cancer. Importantly, our recent work examining metastatic biopsy samples demonstrates NEPC is increasing in frequency. In contrast to prostate adenocarcinomas that express a luminal gene expression program, NEPC tumors
Artigos
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
Protocolos
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How should aqueous solutions of Product 15205, Blasticidine S hydrochloride, be stored?
    1 answer
    1. Aqueous solutions of Blasticidine S hydrochloride should be stored in aliquots at -20°C.  Aqueous solutions at a pH °C or for 6 to 8 weeks at -20°C.  Avoid alkaline pH, and do not subject solutions to freeze-thaw cycles.
      Helpful?
  4. What is Product 15205, Blasticidine S hydrochloride, soluble in?
    1 answer
    1. Blasticidine S hydrochloride should be soluble in water at a concentration of 5 - 10 mg/mL. It is also soluble in acetic acid (concentration not reported).
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review