Merck
Todas as fotos(6)
Documentos
A1720
Sigma-Aldrich
G 418
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Antibiótico G418
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
692.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
product name
G 418, powder, BioReagent, suitable for cell culture
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
forma
powder
atividade óptica
[α]/D (Specific Rotation: +104.4o (c=0.3% in H2O at 26oC))
potência
≥720 μg per mg (Dried basis)
peso molecular
692.7
embalagem
pkg of 1 g
pkg of 25 g
pkg of 5 g
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 100 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 8 days.)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
chave InChI
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Descrição geral
Estrutura química: aminoglicosídeo
G-418 é um antibiótico aminoglicosídeo produzido pela cepa NRRL 5326 de Micromonospora rhodorangea. Ele tem uma ampla variedade de atividade antibacteriana, tanto in vivo quanto in vitro. Ele também apresenta atividade contra protozoários, amebíase cecal e helmintos. Ele é normalmente conhecido como antibiótico seletivo geneticina.
Aplicação
O sal dissulfato de G418 é um antibiótico aminoglicosídeo cuja estrutura é semelhante à da gentamicina, usado para selecionar e manter células procarióticas e eucarióticas transfectadas com um construto de promotor iNOS e um gene de resistência à neomicina†. As concentrações ideais para seleção e manutenção dependem da linhagem celular. Bactérias e algas exigem 5 μg/ml ou menos, ao passo que células animais pode requerer 300-500 μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O G-418 inibe a síntese de proteínas nos estágios iniciais de alongamento, pós-iniciação, na fase de iniciação da tradução e também logo antes da fase de iniciação da tradução.
Atenção
O produto é estável por dois anos se armazenado a 2-8 °C. As soluções-estoque são estáveis a 37 °C por 8 dias.
Nota de preparo
O pó de G418 é solúvel em água na concentração de 100 mg/ml.
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Mantenha em local seco.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Serene R Lai et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 405, 31-37 (2008-03-29)
RNA interference (RNAi) is one of the most commonly used procedures for gene targeting in today's cutting edge technology and has great potential for use in clinical therapy. Using a plasmid construct that exogenously expresses short-hairpin RNAs (shRNAs) targeting a
D C Eustice et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 26(1), 53-60 (1984-07-01)
Tetrahymena thermophila is a eucaryotic organism that is highly susceptible to growth inhibition by aminoglycoside antibiotics. Concentrations of paromomycin, gentamicin G418, and hygromycin B at 22, 10, and 17 microM, respectively, inhibited growth by 50%. A combination of in vitro
G H Wagman et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 6(2), 144-149 (1974-08-01)
Antibiotic G-418 is a new aminoglycoside produced as the major component by a new species of Micromonospora, M. rhodorangea NRRL 5326. The antibiotic is prepared by submerged fermentation in a soybean-dextrin medium. Antibiotic G-418 is adsorbed on a cationic-exchange resin
Jingjing Wu et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 99(2), 169-179 (2018-11-08)
The roles and downstream target genes of the transcription factor ZNF326 in malignant tumors are unclear. Out of 146 lung cancer tissue samples, we found that high expression of ZNF326 in 82 samples was closely related to low differentiation and
Hillary C Valley et al.
Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society, 18(4), 476-483 (2018-12-20)
Assessment of approved drugs and developmental drug candidates for rare cystic fibrosis (CF)-causing variants of the Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) requires abundant material from relevant models. Isogenic cell lines harboring CFTR variants in the native genomic context were
Artigos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolos
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.