Documentos Principais
H3274
Sigma-Aldrich
Higromicina B
powder, non-animal origin, suitable for cell culture and insect cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Hygromycin
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 248,00
100 MG
R$ 929,00
250 MG
R$ 1.706,00
5 X 100 MG
R$ 3.274,00
1 G
R$ 4.906,00
R$ 248,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 248,00
100 MG
R$ 929,00
250 MG
R$ 1.706,00
5 X 100 MG
R$ 3.274,00
1 G
R$ 4.906,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H37N3O13
Número CAS:
Peso molecular:
527.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
R$ 248,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Higromicina B, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
fonte biológica
Streptomyces hygroscopicus
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
concentração
≥60% (HPLC)
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cor
faintly brown to brown
white to beige
(1) 7.1, (2) 8.8
pf
160-180 °C
solubilidade
H2O: 50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 30 days.)
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
chave InChI
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Descrição geral
Estrutura química: aminoglicosídeo
Os aminoglicosídeos são a classe mais utilizada de antibióticos direcionados para ribossomos. [1]A higromicina B é um antibiótico aminociclitol. O organismo S. hygroscopicus contém atividade de fosfotransferase (HPH), que fosforila a higromicina B ajudando na autoimunidade contra os efeitos tóxicos do medicamento. [2]
Aplicação
A higromicina B é um antibiótico aminoglicosídico isolado de Estreptomices hygroscopicus. Ela foi usada para estudar a síntese proteica no nível de translocação de ribossomos 70S e erros de leitura de moldes de mRNA, como um agente antiviral que penetra de modo seletivo células permeabilizadas por infecção viral e inibição da tradução, e como agente de seleção para células transformadas com o gene da resistência à higromicina. Recomenda-se usá-la como um agente de seleção na concentração de 100-800 μg/ml, especificamente 100 μg/ml para procariotos, 200 μg/ml para eucariotos inferiores e 150-400 μg/ml para eucariotos superiores.
O antibiótico higromicina B foi usado para o efeito de resistência à higromicina nas seguintes células:
  • células 293T transfectadas com mistura de plasmídeos na concentração de 160 μg/ml.[3]
  • Células MCF-7ALOX12 a 150 μg/ml.[4]
  • Plasmídeo MSCV Luciferase PGK-higromicina[5]
  • Linhagem celular HeLa estável com gene repórter STAT3 transfectada de modo estável com o gene da luciferase sob o controle do promotor STAT3) mantida em DMEM suplementado com 10% de FBS.[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: O produto age inibindo a síntese proteica induzindo a leitura errada do molde de mRNA em procariotos, com o potencial de inibir a tradução.
Espectro da ação antimicrobiana: A higromicina B age contra bactérias, fungos e células eucariotas superiores.
Atenção
Os produtos de higromicina B devem ser armazenados conforme fornecidos a 2-8 °C, e o sólido seco é estável por pelo menos 5 anos, se armazenado a 2-8 °C. É estável a 37 °C por 30 dias. (Para soluções) Esta solução é estável como fornecida por dois anos, se armazenada a 2-8 °C.
Nota de preparo
Este produto é purificado por cromatografia de troca iônica. A higromicina B é solúvel em água em concentrações >50 mg/ml, e também solúvel em metanol ou etanol. As soluções devem ser esterilizadas por filtração, e não por autoclavagem. Além disso, as soluções de higromicina B foram relatadas como perdendo a atividade durante o congelamento, e como são estáveis sob refrigeração, o congelamento deve ser evitado.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolos
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.