If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
P9620
Puromicina
Ready Made Solution, from Streptomyces alboniger, 10 mg/mL in H2O, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
3′-(L-α-Amino-p-methoxyhydrocinnamamido)-3′-deoxy-N,N-dimethyladenosine dihydrochloride, Stylomycin dihydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fonte biológica
Streptomyces alboniger
Nível de qualidade
tipo
for cell culture
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
solution
condição de armazenamento
(Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place. )
concentração
10 mg/mL in H2O
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
colorless to yellow
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
Modo de ação
protein synthesis | interferes
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
chave InChI
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
A semelhança estrutural da puromicina com a extremidade portadora de aminoácidos do tRNA permite que ela entre no ribossomo durante a síntese de proteínas, se ligue à cadeia polipeptídica nascente e interrompa o alongamento da cadeia. Amplamente utilizada na cultura de células, a puromicina serve como agente seletivo para células que foram transformadas com um gene que confere resistência à puromicina.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de resistência: O gene da puromicina acetiltransferase é um gene de resistência eficaz.
Espectro da ação antimicrobiana: Este produto é ativo contra microrganismos gram positivos, menos ativo contra bacilos álcool-ácido resistentes e mais fracamente ativo contra microrganismos gram negativos. A puromicina pode prevenir o crescimento de bactérias, protozoários, algas e células de mamíferos e age rapidamente, matando 99% das células em 2 dias.
Características e benefícios
- Antibiótico de alta qualidade adequado para várias aplicações de pesquisa
- Antibiótico e inibidor de síntese proteica
- Eficaz contra células procarióticas e eucarióticas
- Inibe a síntese proteica ao interferir na função do RNA
- Comumente usado como agente seletivo em pesquisa de biologia celular
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Small interfering RNAs (siRNAs) are powerful tools for gene expression knockdown, widely used in molecular biology.
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolos
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
This detailed procedure allows you to transduce Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION ExpressMag Super Magnetic Kit.
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf