Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
P8833
Sigma-Aldrich
Puromicina
greener alternative
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
3′-[α-Amino-p-metoxihidrocinamamido]-3′-desoxi-N,N-dimetiladenosina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H29N7O5 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
544.43
Beilstein:
3853613
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Puromicina, powder, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
Streptomyces alboniger
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
544.43 g/mol
embalagem
pkg of 10 mg
pkg of 100 mg
pkg of 25 mg
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 88
new score: 79
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
yellow-white
nº de adesão UniProt
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
aplicação(ões)
agriculture
categoria alternativa mais ecológica
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
chave InChI
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
Descrição geral
A puromicina é um antibiótico de amplo espectro produzido por Streptomyces alboniger. É um análogo da extremidade 3′ do aminoacil-tRNA.[1][2] É um inibidor da peptidil transferase e é ativo em procariotos e eucariotos.[2]
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que se enquadram em uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto pertence à categoria de produtos reprojetados, apresentando melhorias importantes nos princípios da química ecológica “Economia de átomos”, “Design para eficiência energética”, “Uso de matéria-prima renovável” e “ Design para degradação”. Clique aqui para ver a pontuação do DOZN.
Estrutura química: nucleosídeo de peptidil
Aplicação
O dicloridrato de puromicina de Streptomyces alboniger foi usado:
  • para preparar solução-estoque de puromicina para ensaio de sensibilidade a puromicina.[3]
  • para selecionar células infectadas por lentivírus com um marcador de seleção resistente à puromicina.[4][5][6]
O dicloridrato de puromicina faz parte da família dos antibióticos aminonucleosídeos e é derivado de Streptomyces alboniger. Esse é um antibiótico de amplo espectro com atividade antitumoral, além de inibidor da síntese de proteínas, e foi usado para estudar mecanismos regulatórios da transcrição que controlam a sequência e coordenam a expressão de genes durante a diferenciação celular. A concentração de trabalho recomendada para culturas de células eucarióticas é de 1-10 μg/ml.
Usado como agente seletivo de células que contêm o gene de resistência puromicina-N-acetil transferase (PAC). Uso recomendado na faixa de 1-10 μg/ml. Esterilize a solução-estoque por filtração usando um filtro de 0,22 μm, depois armazene em alíquotas a −20 °C.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A puromicina se associa de forma inespecífica a cadeias polipeptídicas em crescimento, levando assim à terminação prematura da tradução. Ela inibe a síntese de proteínas de duas maneiras. Ela se associa ao substrato doador, o peptidil-tRNA, no sítio P, funcionando assim como substrato aceptor. Ela também compete com a aminoacil-tRNA para se ligar ao sítio A′ no centro da peptidil transferase.[2]
Modo de ação: A puromicina inibe a síntese de proteínas ao causar a terminação precoce de cadeia, agindo como um análogo da extremidade 3′-terminal do aminoacil-tRNA.
Modo de resistência: O gene da puromicina acetil transferase é um gene de resistência efetivo.
Espectro da ação antimicrobiana: Este produto é ativo contra microrganismos gram positivos, menos ativo contra bacilos álcool-ácido resistentes e mais fracamente ativo contra microrganismos gram negativos. A puromicina pode prevenir o crescimento de bactérias, protozoários, algas e células de mamíferos e age rapidamente, matando 99% das células em 2 dias.
Atenção
Como fornecido, este produto continua ativo por quatro anos se armazenado a -20 °C.
Nota de preparo
Este produto é solúvel em água a 50 mg/ml. Uma solução-estoque deve ser preparada por filtração usando um filtro de 0,22 μm e em seguida armazenada em alíquotas a -20 °C. Este produto também é solúvel em metanol a 10 mg/ml.
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Mantenha-o em local seco
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Hansjörg Schwertz et al.
Blood, 115(18), 3801-3809 (2010-01-21)
Platelets are classified as terminally differentiated cells that are incapable of cellular division. However, we observe that anucleate human platelets, either maintained in suspension culture or captured in microdrops, give rise to new cell bodies packed with respiring mitochondria and
E Miyamoto-Sato et al.
Nucleic acids research, 28(5), 1176-1182 (2000-02-10)
Puromycin, an analog of the 3' end of aminoacyl-tRNA, causes premature termination of translation by being linked non-specifically to growing polypeptide chains. Here we report the interesting phenomenon that puromycin acting as a non-inhibitor at very low concentration (e.g. 0.04
Heterocyclic analogs of nucleosides: synthesis and biological evaluation of novel analogs of puromycin.
Hultin P G and Walter A S
Canadian Journal of Chemistry, 72(9), 1978-1989 (1994)
Bing-Hsiean Tzeng et al.
Cardiovascular research, 96(3), 533-542 (2012-08-14)
Restenosis is an undesirable consequence following percutaneous vascular interventions. However, the current strategy for preventing restenosis is inadequate. The aim of this study was to investigate the role of low-voltage gated T-type calcium channels in regulating vascular smooth muscle cell
Satoshi Watanabe et al.
Biology of reproduction, 72(2), 309-315 (2004-09-24)
Puromycin N-acetyl transferase gene (pac), of which the gene product catalyzes antibiotic puromycin (an effective inhibitor of protein synthesis), has been widely used as a dominant selection marker in embryonic stem (ES) cell-mediated transgenesis. The present study is the first
Artigos
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolos
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
Conteúdo relacionado
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How long is this product stable when solubilized in water at either -20C or -80C?
    1 answer
    1. Puromycin is stable for up to three months at room temperature and at least one year at 4°C. For optimal stability and long-term storage, aqueous solutions can be stored at -20°C.
      Helpful?
  2. What is the stability of puromycin (powder form) at 4°C for a few months? The item was stored at 4°C instead of -20°C as recommended and has not been reconstituted.
    1 answer
    1. Puromycin is stable for up to three months at room temperature and at least one year at 4°C. For optimal stability and long-term storage, aqueous solutions can be stored at -20°C.
      Helpful?
  3. What are the approximate concentrations of Product P8833, Puromycin dihydrochloride, suitable for HeLa human uterus,  B16 mouse melanoma and PC1.0 hamster adenocarcinoma cells?
    1 answer
    1. HeLa human uterus: 3 μg/mL; B16 mouse melanoma: 1-3 μg/mL; PC1.0 hamster adenocarcinoma: 10 μg/mL.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What are the approximate concentrations of Product P8833, Puromycin dihydrochloride, suitable for HEK293, A431 and Jurkat cells?
    1 answer
    1. HEK293: 2-3 μg/mL; A431: 1 μg/mL; Jurkat: 4 μg/mL.