Documentos Principais
M7506
Sigma-Aldrich
Sulfato de magnésio
anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MgSO4
Número CAS:
Peso molecular:
120.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99.5%
grau:
anhydrous
Formulário:
powder
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 5210
densidade de vapor
<0.01 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
O sulfato de magnésio é um sal de magnésio com capacidade tocolítica.[1] Sua função na indução de um efeito analgésico durante os períodos intraoperatório e pós-operatório foi estudada.[2] Relata-se que previne a eclâmpsia.[3] Sua capacidade de remover a água de solventes miscíveis em água por separação de fases por “salting-out” foi estudada.[4]
Aplicação
O sulfato de magnésio (anidro) pode ser usado como catalisador:      
  • Reações de Biginelli para sintetizar diidropirimidinonas em condições sem solventes.[5]      
  • Na síntese de 2-imidazolinas pela reação de aldeídos e etilenodiamina na presença de peróxido de hidrogênio e iodeto de sódio.[6]
A mistura de MgSO4 e bayerita é usada para preparar nanopartículas monofásicas de espinélio de MgAl2O4 por meio da calcinação da mistura de pó a 800 oC. O [7]
MgSO4(anidro) também pode ser usado como agente de secagem em síntese orgânica para a remoção de traços de água de extratos orgânicos.
O sulfato de magnésio pode ser usado como agente secante em extratos orgânicos.[8]
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
A facile and efficient synthesis of 2-imidazolines from aldehydes using hydrogen peroxide and substoichiometric sodium iodide
Bai Guo-yi, et al.
Synthesis, 2011(10), 1599-1603 (2011)
Synthesis of MgAl2O4 spinel nanoparticles using a mixture of bayerite and magnesium sulfate
Su Xinghua, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 12(5), 1813-1819 (2010)
Anhydrous magnesium sulfate mediated solvent-free synthesis of dihydropyrimidin-2 (1H)-ones at ambient temperature
Pore DM, et al.
Australian Journal of Chemistry, 60(6), 435-438 (2007)
A comparison of magnesium sulfate and nimodipine for the prevention of eclampsia.
Belfort MA, et al.
The New England Journal of Medicine, 348(4), 304-311 (2003)
J P Elliott
American journal of obstetrics and gynecology, 147(3), 277-284 (1983-10-01)
Magnesium sulfate (MgSO4) has been successfully used to inhibit premature labor. A retrospective review was performed on the use of MgSO4 as a tocolytic agent at Memorial Hospital, Long Beach, California, during a 4-year period (1978-1982). Three hundred fifty-five patients
Artigos
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC/MS
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this product in a glass bottle or plastic bottle? If plastic, is it BPA-free?
    1 answer
    1. The product comes in a white high density polyethylene bottle and the product is free from PBA.
      Helpful?
  4. What is the particle size for product M7506, magnesium sulfate?
    1 answer
    1. The product does not have a specified particle size. However, it is indicated that all of the material passes through a 50 mesh screen, suggesting that the particles should be smaller than 300 microns in size.