1.06067
Sulfato de magnésio
anhydrous for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Sulfato de magnésio anidro
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 5210
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥98.0% (complexometric)
forma
solid
Impurezas
≤0.004% Total nitrogen (N)
perda
≤2% loss on ignition, 600 °C
pH
7.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
1124 °C
densidade
2.66 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
traços de cátion
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.04%
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.002%
N: ≤0.004%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Biofloculante produzido por Bacillus velezensis e sua potencial aplicação no tratamento de efluentes de cervejaria.: Este estudo explora a produção de um biofloculante por Bacillus velezensis, avaliando sua aplicação no tratamento de efluentes de cervejaria. O sulfato de magnésio foi utilizado como auxílio de coagulante, melhorando significativamente o processo de floculação (Agunbiade et al., 2022).
- Avaliação do sistema automatizado de limpeza de extração em fase microssólida para a análise de resíduos de pesticidas nos cereais por cromatografia gasosa-espectrometria de massa Orbitrap.: Esta pesquisa avalia um sistema automatizado de extração em fase microssólida para analisar resíduos de pesticidas. O sulfato de magnésio foi utilizado na limpeza de amostras, aumentando a eficiência e precisão da extração (Hakme e Poulsen, 2021).
- Extração de fluido supercrítico online e cromatografia de análise de biomarcadores em amostras aquosas para aplicações planetárias in situ.: Este documento discute um método que combina a extração de fluido supercrítico e a cromatografia para análise de biomarcador. O sulfato de magnésio desempenhou um papel crucial no processo de extração, facilitando a separação dos compostos-alvo (Abrahamsson et al., 2019).
- Biorremediação de solo e água hipersalina oleosa por meio de correção de potássio e magnésio.: O estudo examina a biorremediação de ambientes hipersalinos oleosos usando sulfato de magnésio e potássio. As alterações melhoraram a atividade microbiana e a degradação dos hidrocarbonetos (Al-Mailem et al., 2013).
Nota de análise
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,004%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
As (arsênico): ≤ 0,0001%
Ca (cálcio): ≤ 0,04%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Mn (manganês): ≤ 0,002%
Perda na ignição (600 °C): ≤ 2%
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.