443808
Metil-terc-butil éter
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
MTBE, Éter metil-terc-butílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
4.05 psi
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
705 °F
Lim. expl.
15.1 %
Impurezas
≤0.05% water
<1 ppm H2O2
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.369 (lit.)
pb
55-56 °C (lit.)
pf
-110 °C
densidade
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Como única fonte de carbono e energia em um consórcio microbiano misto.
- Para extrair lipídios de fluidos biológicos para obtenção de perfis usando o método shotgun.
- Para sintetizar ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME) e glicerol éter terc-butílico por transesterificação de óleo de canola na ausência de um catalisador em condições supercríticas.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup