08603
Metil-terc-butil éter
analytical standard
Sinônimo(s):
MTBE, Éter metil-terc-butílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (vs air)
Ensaio
≥99.9% (GC)
temperatura de autoignição
705 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
15.1 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.369 (lit.)
n20/D 1.369
pb
55-56 °C (lit.)
densidade
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.