Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
650560
Sigma-Aldrich
Metil-terc-butil éter
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Sinônimo(s):
MTBE, Éter metil-terc-butílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1730942
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.07
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
HPLC Plus
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
4.05 psi
Ensaio
99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
705 °F
Lim. expl.
15.1 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.02% water
<1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
resíduo de evaporação
≤0.0001%
resíduo halogenado
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
índice de refração
n20/D 1.369 (lit.)
p.e.
55-56 °C (lit.)
pf
-110 °C
densidade
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
adequação
suitable for residue analysis
aplicação(ões)
PFAS testing
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O éter metil-terc-butílico é um aditivo de gasolina. Sua degradação oxidativa por cepas bacterianas que oxidam propano foi testada.[1] A cinética de sua oxidação com persulfato auxiliada pelo calor foi estudada em diversos níveis de pH, temperatura, concentração do oxidante e potência iônica. Sua biodegradação seguiu um modelo de decaimento de pseudo-primeira ordem, e suas constantes de taxa de pseudo-primeira ordem foram avaliadas.[2] O MTBE pode ser sintetizado por uma reação catalisada por ácido entre o metanol e o isobuteno.[3] Um estudo sugere que a adição de MTBE aumenta o número de sítios ativos durante a polimerização de propeno pelo método de fluxo interrompido (stopped-flow).[4]
Aplicação
Adequado para HPLC, espectrofotometria, testes ambientais
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Outras notas
Recipientes Pure-Pac® II requerem o acoplador Micromatic MacroValve para dispensação de solventes, Z560723.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Lipid extraction by methyl-tert-butyl ether for high-throughput lipidomics.
Matyash V, et al.
Journal of Lipid Research, 49(5), 1137-1146 (2008)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)
Role of tert-Butyl Methyl Ether (TBME) as an External Donor in Propene Polymerization with Dibutyl Phthalate (DBP)-Containing MgCl2-Supported Ti Catalysts Activated with Al(i-C4H9)3.
Ohnishi R and Konakazawa T.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(14), 1938-1947 (2004)
Kun-Chang Huang et al.
Chemosphere, 49(4), 413-420 (2002-10-09)
The kinetics of heat-assisted persulfate oxidation of methyl tert-butyl ether (MTBE) in aqueous solutions at various pH, temperature, oxidant concentration and ionic strength levels was studied. The MTBE degradation was found to follow a pseudo-first-order decay model. The pseudo-first-order rate
Conteúdo relacionado
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf