717185
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 230-400 mesh
About This Item
Produtos recomendados
product name
Gel de sílica, technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
grau
technical grade
technical (grade)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
≥480 m2/g , approx.
matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
230-400 mesh
40-63 μm
tamanho de poro
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
pb
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
A cromatografia líquida de baixa pressão (LPLC) é uma técnica cromatográfica que opera com baixas pressões para impulsionar a fase móvel para a coluna que contém uma fase estacionária por meio da ação de uma bomba.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.