Documentos Principais
5.89595
Sigma-Aldrich
Metil-terc-butil éter
99.8%, anhydrous
Sinônimo(s):
MTBE, Éter metil-terc-butílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1730942
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (vs air)
Ensaio
99.8%
temperatura de autoignição
705 °F
Lim. expl.
15.1 %
índice de refração
n20/D 1.369 (lit.)
p.e.
55-56 °C (lit.)
densidade
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup