Documentos Principais
Y0001781
Acetaminofeno
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4′-Hidroxiacetanilida, 4-Acetamidofenol, N-(4-Hidroxifenil)acetamida, N-Acetil-4-aminofenol, APAP, Paracetamol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein:
2208089
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
descrição
API family: acetaminophen
família API
acetaminophen, paracetamol
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
168-172 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Analgésico.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ibuprofen ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
I4883
Ibuprofen
Ibuprofen
Supelco
I110
Ibuprofen
Amoxicillin 95.0-102.0% anhydrous basis
Sigma-Aldrich
A8523
Amoxicillin
Cafeína Sigma Reference Standard, vial of 250 mg
Sigma-Aldrich
C1778
Cafeína