PHR1020
Glycerol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Produtos recomendados
product name
Glicerol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. G0400000
traceable to USP 1295607
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
família API
glycerin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
698 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.25 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?