Documentos Principais
T54801
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloroethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Trichloroethyl alcohol
Selecione um tamanho
100 G
R$ 351,00
500 G
R$ 1.459,00
R$ 351,00
Disponível para enviar em25 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 351,00
500 G
R$ 1.459,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl3CCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
149.40
Beilstein:
1697495
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 351,00
Disponível para enviar em25 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
5.16 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
152-154 °C (lit.)
pf
17.8 °C (lit.)
densidade
1.56 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
chave InChI
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
The 2,2,2-Trichloroethyl (TCE) moiety of 2,2,2-trichloroethanol is mainly used as a protecting group for acids, acetals and also phosphoryl groups of nucleotides.[1] It can be easily cleaved by zinc reduction.[2]
Some of its other application include:
  • Conversion of per-O-acetylated sugars to per-O-acetylated trichloroethyl derivatives.[3]
  • Preparation of TCE ester of chlorosulfuric acid.[4]
  • Preparation of 2,2,2-trichloroethyl acetimidate hydrochloride.[5]
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
`BF3-etherate induced formation of 2, 2, 2-trichloroethyl glycopyranosides. Selective visualization of carbohydrate derivatives on TLC plates.
Magnusson, et al.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 35(3) (1981)
Preparation of N1?Phenylacetamidine 4?Bromobenzoate Using 2, 2, 2?Trichloroethyl Acetimidate Hydrochloride.
Wei L & Caron S.
Organic Syntheses, 174-181 null
2, 2, 2-Trichloroethyl chloroformate: a general reagent for demethylation of tertiary methylamines.
Montzka TA, et al.
Tetrahedron Letters, 15(14), 1325-1327 (1974)
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis null
Synthesis and protection of aryl sulfates using the 2, 2, 2-trichloroethyl moiety.
Liu Y, et al.
Organic Letters, 6(2), 209-212 (2004)
Questions
  1. Is 2,2,2-Trichloroethanol (# T54801-100G) dissolved in Methanol? What is the base solvent for this compound?
    1 answer
    1. This is a neat chemical with an Ethanol base and does not contain Methanol.