Documentos
G9012
Sigma-Aldrich
Glicerol
≥99.5%
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein:
635685
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
50161901
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
viscous liquid
temperatura de autoignição
698 °F
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Impurezas
≤0.20% Water (Karl Fischer)
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
solubilidade
water: 1 mL/mL, clear, colorless to faintly yellow
densidade
1.25 g/mL (lit.)
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
λ
1 cm path
Absorção UV
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.40
λ: 280 nm Amax: 0.07
λ: 320 nm Amax: 0.02
λ: 340 nm Amax: 0.01
λ: 400 nm Amax: 0.01
adequação
suitable for component for culture media
aplicação(ões)
lipidomics
liquid formulation
sample preservation
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O glicerol é inodoro, incolor, de natureza viscosa e existe como um líquido de sabor doce. Ele pode ser derivado naturalmente também de matéria-prima petroquímica. O glicerol tem uma ampla gama de aplicações e é uma das substâncias químicas mais valiosas e versáteis na natureza. Ele pode ser usado como emoliente, solvente, adoçante em formulações farmacêuticas, cosméticos, alimentos e produtos de higiene pessoal. É muito estável e pode ser armazenado facilmente em temperatura normal. Além disso, é não irritante e não tem impacto adverso no ambiente.
Aplicação
O glicerol tem sido usado como um componente do meio de montagem para imunofluorescência. Também foi usado como aditivo em tintas à base de sulfonato de poliestireno de poli(3,4-etilenodioxitiofeno) (PEDOT:PSS).
Ações bioquímicas/fisiológicas
O glicerol tem natureza higroscópica e é solúvel em água em função de seus três grupos hidroxila alcoólicos hidrofílicos. Ele pode formar ligações de hidrogênio entre e dentro de moléculas, o que o torna uma molécula altamente flexível. O efeito fisiológico da glicerina é decorrente de imunidade mediada pela célula, aumento da produção de IgG e aumento da liberação de histaminas.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Glicerol tested according to Ph. Eur., anhydrous
Sigma-Aldrich
49779
Glicerol
Glicerol anhydrous for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18709
Glicerol
Glicerol puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, dist., &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
49770
Glicerol
Glicerol FCC, FG
Sigma-Aldrich
W252506
Glicerol
Glicerol
Supelco
GX0190
Glicerol
Glicerol
Millipore
356350
Glicerol
Towards inkjet printable conducting polymer artificial muscles
Simaite A, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 229 (2016)
Mohamad-Ali Fawal et al.
Cancer letters, 503, 129-137 (2021-02-06)
Brain tumors are a heterogeneous group of benign and malignant tumors arising from the brain parenchyma and its surrounding structures, with in general a poor clinical outcome due to high recurrence. One of the underlying causes for this somber prognostic
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
T W Chew et al.
Oncogene, 33(21), 2717-2727 (2013-07-03)
RAS and Rho small GTPases are key molecular switches that control cell dynamics, cell growth and tissue development through their distinct signaling pathways. Although much has been learnt about their individual functions in both cell and animal models, the physiological
Elena Enzo et al.
The EMBO journal, 34(10), 1349-1370 (2015-03-23)
Increased glucose metabolism and reprogramming toward aerobic glycolysis are a hallmark of cancer cells, meeting their metabolic needs for sustained cell proliferation. Metabolic reprogramming is usually considered as a downstream consequence of tumor development and oncogene activation; growing evidence indicates
Protocolos
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.