NIST2897A
Ethanol solution
NIST® SRM® 2897a, nominal mass fraction 2%
Sinônimo(s):
Ethyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
NIST standard reference material
embalagem
pkg of 5 x 10 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
concentração
(nominal mass fraction 2%)
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SRM 2897A_cert
SRM 2897A_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- Available with the certificate documenting NIST-certified mass fraction values for ethanol obtained through gravimetric solution preparation.
- The certified values are metrologically traceable to the SI derived unit for mass fraction, expressed as percent.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Outras notas
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)