NIST2900
Ethanol-water solution
NIST® SRM® 2900, nominal 95.6% by mass
Sinônimo(s):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 x 10 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 2900_cert
SRM 2900_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction value of Ethanol.
- The certified value is obtained from the gravimetric preparation of the solution and from the analytical results determined using gas chromatography.
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass, expressed as a percent.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling,use, and maintenance instructions.
Outras notas
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)