NIST2899A
Ethanol solution
NIST® SRM® 2899a, nominal 25% by mass
Sinônimo(s):
Ethyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 x 10 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
concentração
(nominal mass fraction 25%)
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SRM 2899A_cert
SRM 2899A_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- Standard reference material Ethanol solution is primarily intended for calibrating instruments and techniques used in the determination of ethanol in breath.
- The NIST-certified mass fraction values of ethanol are traceable to the SI derived unit of mass fraction and are expressed as a percentage.
- Expiration Details and instructions for handling, storage and use are provided on the NIST certificate.
Outras notas
Ethanol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
24 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)