Documentos Principais
324523
Sigma-Aldrich
Ethanol-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethyl alcohol-1-13C
Selecione um tamanho
1 G
R$ 4.962,00
R$ 4.962,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 4.962,00
About This Item
Fórmula linear:
CH313CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
47.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.962,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.362 (lit.)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
-114 °C (lit.)
densidade
0.806 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2+1
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-VQEHIDDOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Ethanol solution NIST® SRM® 2897a, nominal mass fraction 2%
NIST2897A
Ethanol solution
Oxalic acid puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Sigma-Aldrich
75688
Oxalic acid
Etanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00983
Etanol
Ethanol solution certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Supelco
48075
Ethanol solution
Paul J Fitzgerald
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
It is well established that a wide range of drugs of abuse acutely boost the signaling of the sympathetic nervous system and the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, where norepinephrine and epinephrine are major output molecules. This stimulatory effect is accompanied by