ARK2210
Etanol
API Grade
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
GMP
Nível de qualidade
Agency
Ph. Eur.
USP
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
Lim. expl.
19 %, 60 °F
Impurezas
low in endotoxins
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
aplicação(ões)
parenterals
parenterals
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Our Ethanol API supports our customers with their final drug product compliance. The drug products containing Ethanol API are used for example as antiseptic agents and antidotes, as well as for alcohol septal ablation to treat cardiomyopathy and several oncology applications like “Alcoholneurolysis”, “Ethanol Ablation of Hepatocellular Carcinoma” and “Percutaneous ethanol ablation”.
Embalagem
ARK2210-5l / Stainless Steel Drum
ARK2210-25l / Stainless Steel Drum
ARK2210-100l / Stainless Steel Drum
Nota de rodapé
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup