D5545
DL-Ditiotreitol
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sinônimo(s):
treo-1,4-Dimercapto-2,3-butanodiol, DTT, Reagente de Cleland
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (titration)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: reductant
Impurezas
Insoluble matter, passes filter test
≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH
4.0-6.0 (20-25 °C, 0.1 m in H2O)
pf
41-44 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.1%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorção
≤0.100 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.400 at 260 in H2O at 0.1 M
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
Protocolos
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.