Merck
Todas as fotos(7)
Documentos
D9779
Sigma-Aldrich
DL-Ditiotreitol
for molecular biology, ≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
Sinônimo(s):
(±)-Ditiotreitol, rac-Ditiotreitol, Ditiotreitol, treo-1,4-Dimercapto-2,3-butanodiol, DTT, Reagente de Cleland
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1719757
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161504
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.31
grau
for molecular biology
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥99% (titration)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
41-44 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
adequação
suitable for molecular biology
atividade externa
DNase, RNase, protease, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Descrição geral
O ditiotreitol (DTT) é um excelente reagente para manter os grupos SH em um estado reduzido nas proteínas. Ele inicia a reação de troca de tiol-dissulfeto para reduzir completamente as ligações de dissulfeto intra ou intermoleculares em biomoléculas. O DTT tem como alvo específico a ponte dissulfeto do reticulante N,N′-bis(acriloil)cistamina para quebrar a matriz de um gel de poliacrilamida e a eletroforese em gel de dodecil poliacrilamida de sódio (SDS-PAGE). Portanto, ele é altamente eficaz no uso com tampões que reduzem quantitativamente os dissulfetos. O DTT é menos pungente e menos tóxico na natureza do que o 2-mercaptoetanol. Ele também é 7 vezes mais concentrado do que o beta-mercaptoetanol.
Aplicação
O DL-ditiotreitol é usado em amostras de proteína para reduzir as ligações dissulfeto antes de carregar a amostra no gel para Western Blot ou SDS-PAGE Tem sido usado no procedimento de hibridização in situ de mRNA.
Tem sido usado:
  • como um componente para extração de proteínas na análise de Western blot
  • para preparar o tampão de lise da amostra para espectroscopia de massa quantitativa
  • como componente de tampão de quinase para ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA)
Um reagente excelente para manter grupos SH no estado reduzido; reduz dissulfetos quantitativamente. DTT é efetivo em tampões de amostra para reduzir as ligações dissulfeto de proteínas antes da SDS-PAGE. O DTT também pode ser usado para redução da ponte dissulfeto do reticulante N,N′-bis(acriloil)cistamina para quebrar a matriz de um gel de poliacrilamida. O DTT é menos pungente e menos tóxico que o 2-mercaptoetanol. Geralmente, é necessária uma concentração sete vezes menor de DTT (100 mM) que a usada para 2-mercaptoetanol (5% v/v, 700 mM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ditiotreitol (DTT) é utilizado com frequência em preparações bioquímicas de proteínas tiol e na síntese química de peptídeos. O DTT também é usado em pesquisas de química de proteínas sobre o dobramento de proteínas e a atividade enzimática.
Características e benefícios
  • Adequado para biologia molecular Livre de
  • RNase, DNase, Exonuclease e Protease
  • Alta pureza (CLAE ≥98%)
  • Sem metais pesados ≤5ppm
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
NAP™-10 20 ST Cytiva 17-0854-01
GE17-0854-01
NAP-10 20 ST
Iodoacetamida BioUltra
Sigma-Aldrich
I1149
Iodoacetamida
Proteomic Approach for Extracting Cytoplasmic Proteins from Streptococcus sanguinis using Mass Spectrometry
Fadi El-Rami, et al.
Journal of Molecular Biology (2017)
A quantitative in situ hybridization protocol for formalin-fixed paraffin-embedded archival post-mortem human brain tissue.
Liu CQ et al.
Methods, 52, 359-359 (2010)
Benjamin Ziman et al.
STAR protocols, 2(1), 100274-100274 (2021-01-26)
In the planarian field, two techniques are mostly used for protein detection: immunohistochemistry (IHC) and western blotting. While IHC is great for visualizing the spatial distribution of proteins in whole organisms, it has limitations in antibody availability and issues related
Dan Su et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2019, 4982062-4982062 (2019-05-17)
The Janus kinases (JAKs) consist of four similar tyrosine kinases and function as key hubs in the signaling pathways that are implicated in both innate and adaptive immunity. Among the four members, JAK3 is probably the more attractive target for
Tommy Weiss-Sadan et al.
Theranostics, 9(20), 5731-5738 (2019-09-20)
Despite the common use of lipid-lowering medications, cardiovascular diseases continue to be a significant health concern. Atherosclerosis, one of the most frequent causes of cardiovascular morbidity, involves extensive inflammatory activity and remodeling of the vascular endothelium. This relentless inflammatory condition
Protocolos
Follow this DDT reduction protocol to reduce disulfide bonds in thiol-modified oligonucleotides.