Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
2 g | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 583,00 |
10 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.632,00 |
25 g | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 3.579,00 |
Sobre este item
R$ 583,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
description
1,4-Dithiothreitol
assay
97% (Ellman′s reagent)
form
crystalline powder
mol wt
Mr 154.3
reaction suitability
reagent type: reductant
packaging
pkg of 10 g (10708984001), pkg of 2 g (10197777001), pkg of 25 g (11583786001)
manufacturer/tradename
Roche
pH
5.1 (20 °C)
mp
41-44 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
Application
Features and Benefits
Preparation Note
Other Notes
Nosso preparado de DTT é opticamente inativo, ou seja, é o D,L-DTT.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% (Ellman′s reagent) | assay ≥99.4% | assay ≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration) | assay ≥99.5% (RT) |
| mp 41-44 °C (lit.) | mp - | mp 41-44 °C (lit.) | mp 41-44 °C (lit.) |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form powder | form powder |
| pH 5.1 (20 °C) | pH - | pH - | pH 4.0-6.5 (25 °C, 0.1 M in H2O) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| description 1,4-Dithiothreitol | description - | description - | description - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?