Documentos Principais
43815
Sigma-Aldrich
DL-Ditiotreitol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (RT)
Sinônimo(s):
(±)-Ditiotreitol, rac-Ditiotreitol, Ditiotreitol, treo-1,4-Dimercapto-2,3-butanodiol, DTT, Reagente de Cleland
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1719757
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161504
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (RT)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: reductant
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH
4.0-6.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pf
41-44 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.400
λ: 280 nm Amax: 0.100
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Descrição geral
O ditiotreitol (DTT) é um reagente redutor de tiol que reduz quantitativamente os grupos dissulfeto (SH) em moléculas biológicas. Ele visa especificamente a ponte dissulfeto do reticulante N,N′-bis(acriloil)cistamina para romper a matriz de um gel de poliacrilamida. O DTT é menos pungente e menos tóxico que o 2-mercaptoetanol. Normalmente, uma concentração sete vezes menor de DTT (100 mM) é mais eficiente do que a de 2-mercaptoetanol (5% v/v, 700 mM).
Aplicação
O DTT foi usado:
  • como estabilizador de enzimas para manter a estabilidade da exebacase[1]
  • para extração de peptídeos e desnaturação de proteínas[2]
  • na preparação de amostras e reversão de ligações cruzadas de formaldeído antes da espectrometria de massa[3]
  • como componente tampão para extrair sinaptogliosoma[4]
Um reagente excelente para manter grupos SH no estado reduzido; reduz dissulfetos quantitativamente. DTT é efetivo em tampões de amostra para reduzir as ligações dissulfeto de proteínas antes da SDS-PAGE. O DTT também pode ser usado para redução da ponte dissulfeto do reticulante N,N′-bis(acriloil)cistamina para quebrar a matriz de um gel de poliacrilamida. O DTT é menos pungente e menos tóxico que o 2-mercaptoetanol. Geralmente, é necessária uma concentração sete vezes menor de DTT (100 mM) que a usada para 2-mercaptoetanol (5% v/v, 700 mM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ditiotreitol (DTT) é amplamente utilizado na síntese química de peptídeos e em preparações bioquímicas de proteínas tiol. Além disso, os estudos sobre o dobramento de proteínas e a atividade enzimática na química de proteínas utilizam o DTT. Esse reagente medeia explicitamente a reação de troca de tiol-dissulfeto para reduzir completamente o intra-ou entre ligações de dissulfeto subatômicas em biomoléculas. Essa reação provoca o arranjo dos tióis e o dissulfeto cíclico do DTT.[5]
Características e benefícios
  • Pó de grau BioUltra adequado para biologia molecular
  • Matéria insolúvel livre sem DNase, RNase, fosfatase e protease, passa no teste de filtro
  • Testado rigorosamente e sem traços de metais
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Isolamento de RNA com sais de guanidínio. A inclusão de um redutor promove a desnaturação por meio da quebra de pontes dissulfeto intraproteína.[6]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Immunoprecipitation of Ribosome-Bound mRNAs from Astrocytic Perisynaptic Processes of the Mouse Hippocampus
Mazare N, et al.
STAR protocols (2022)
Generation of cell-type-specific proteomes of neurodevelopment from human cerebral organoids
Melliou S and Diamandis P
STAR protocols (2022)
Isolation of RNA using guanidinium salts.
R J MacDonald et al.
Methods in enzymology, 152, 219-227 (1987-01-01)
Jun T Oh et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 65(7), e0258720-e0258720 (2021-04-28)
Exebacase (CF-301) belongs to a new class of protein-based antibacterial agents, known as lysins (peptidoglycan hydrolases). Exebacase, a novel lysin with antistaphylococcal activity, is in phase 3 of clinical development. To advance into the clinic, it was necessary to develop
John C Lukesh et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(9), 4057-4059 (2012-02-23)
Dithiothreitol (DTT) is the standard reagent for reducing disulfide bonds between and within biological molecules. At neutral pH, however, >99% of DTT thiol groups are protonated and thus unreactive. Herein, we report on (2S)-2-amino-1,4-dimercaptobutane (dithiobutylamine or DTBA), a dithiol that
Artigos
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it normal for an IgG1 solution to become milky after DTT reduction?
    1 answer
    1. It is uncommon for a reducing agent to cause protein precipitation. However, in some cases, the reduction of a protein with a reducing agent like DTT can result in a change in the isoelectric point of the protein or protein fragments. This change in pH may create conditions where precipitation of the protein is more likely to occur.