Merck
Pular para
43816
DL-Ditiotreitol
BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Sinônimo(s):
Reagente de′Cleland, (±)-Ditiotreitol, rac-Ditiotreitol, Ditiotreitol, (±)-treo-1,4-Dimercapto-2,3-butanodiol, DTT
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
10 mL
Previsão de entrega em07 de julho de 2026deCajamar
R$ 470,00
50 mL
Previsão de entrega em21 de julho de 2026deCajamar
R$ 1.304,00
250 mL
Previsão de entrega em21 de julho de 2026deCajamar
R$ 4.852,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
R$ 470,00
Previsão de entrega em07 de julho de 2026Detalhes
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
900-1100 mmol/L (Titration molarity)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
~1 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
2.7-5.0
density
1.04 g/mL at 20 °C
absorption
cut-off at 330 nm
suitability
in accordance for filter test, suitable for molecular biology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
O ditiotreitol (DTT), um protetor de grupo tiol,[1] é um excelente reagente para evitar a oxidação de grupos SH em proteínas. A solução de DTT é um agente redutor de dissulfeto potente e versátil.[2] Ele reduz uma ligação dissulfeto formando um anel de seis membranas e iniciando uma troca tiol-dissulfeto.
Application
A solução de DL-ditiotreitol foi usada
  • no tratamento de explantes intestinais
  • na preparação de homogenato de células branquiais para ensaios enzimáticos
  • na eletroforese de proteínas para western blot
  • na atividade da transglutaminase
  • em tampão de amostra para SDS-PAGE
  • em Western Blot, como componente do tampão de lise para sequenciamento de RNA de núcleo único
  • como componente do tampão de extração de proteínas para lise celular
Biochem/physiol Actions
O DL-ditiotreitol (DTT) é usado em uma técnica de desligamento químico que ajuda a remover bactérias de biofilmes. Ele pode alterar a estabilidade estrutural do receptor GABA(B) (ácido gama-aminobutírico) ao desativar as ligações dissulfeto entre quatro resíduos de cisteína posicionados na estrutura do receptor GABA(B1(a)).O ditiotreitol (DTT) é amplamente utilizado na síntese de peptídeos sintéticos e em arranjos bioquímicos de proteínas tiol. Ele também pode ser usado para estudar tópicos de química de proteínas, como atividade enzimática e dobramento de proteínas. O DTT controla explicitamente a resposta de troca de tiol-dissulfeto para reduzir completamente o intra ou entre ligações de dissulfeto subatômicas em biomoléculas. Os tióis e o dissulfeto cíclico de DTT são os produtos dessa reação.
Features and Benefits
  • Grau BioUltra - solução de DTT 1M, adequada para biologia molecular
  • Sem DNases, RNases, fosfatases e proteases
Other Notes
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
64656343815D0632
DL-Ditiotreitol BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Sigma-Aldrich
43816
DL-Ditiotreitol
DL-Ditiotreitol 1 M in H2O
Supelco
646563
DL-Ditiotreitol
DL-Ditiotreitol BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (RT)
Sigma-Aldrich
43815
DL-Ditiotreitol
DL-Ditiotreitol ≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
D0632
DL-Ditiotreitol
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
assay
900-1100 mmol/L (Titration molarity)
assay
-
assay
≥99.5% (RT)
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Ditiotreitol
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. After opening DTT ref 43816-50ML, is the product stable? Can it be reused?
    1 answer
    1. Yes, this product is stable until recommended retest date in original container. This product is a prepared solution of 1M DTT in water. In the original sealed container it is quite stable, with an assigned retest schedule of every 2 years. Assuming that the product is handled properly, the material is expected to be stable until at least the retest date reported on the lot specific Certificate of Analysis.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. How stable is this DTT solution ? it is known that DTT is unstable in solution and should be kept under inert atmosphere. How long can I keep it once open ?
    1 answer
    1. This product is a prepared solution of 1M DTT in water. In the original sealed container it is quite stable, with an assigned retest schedule of every 2 years. Assuming that the product is handled properly, the material is expected to be stable until at least the retest date reported on the lot specific Certificate of Analysis.