Documentos Principais
CRM8011
Supelco
Water, ASTM Type 1, 18 megohm
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
bottle of 125 mL
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Our DI water blank product may be used for dilution or to establish base lines. The calibration, reagent, and rinse blanks are prepared by diluting the appropriate acid with water and any necessary internal standards to produce the required acid concentration, generally 1% HNO3.
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Água suitable for HPLC
Sigma-Aldrich
270733
Água
Água sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
W3500
Água
Água PCR Reagent
Sigma-Aldrich
W1754
Água
Água Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Água
Água for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Supelco
1.15333
Água
Água for molecular biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
Água
Handbook of reference methods for plant analysis (1998)