1.01262
Água
for inorganic trace analysis, suitable for UV/Vis spectroscopy, Ultrapur
Sinônimo(s):
Água desionizada
About This Item
Produtos recomendados
product name
Água, Ultrapur
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
pressão de vapor
23 hPa ( 20 °C)
forma
liquid
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Os clientes também visualizaram
Artigos
Teste de ferro Spectroquant® — uma alternativa viável ao ICP ou AAS para determinar ferro em água potável, água mineral, água subterrânea e água de nascente.
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
Protocolos
A eficiência de instalações e equipamentos industriais constitui uma das pré-condições básicas para operações econômicas sustentáveis. Um problema que pode ser evitado é o acúmulo indesejável de depósitos, ou seja, incrustações — em tubulações, caldeiras e turbinas, cuja principal causa é o silicato. Um teste rápido e sensível pode garantir o controle sobre esta ameaça.
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.