Documentos
4.86505
Millipore
Água
OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Sinônimo(s):
Água
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
50202301
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
clear colorless
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pb
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
A água OmniPUR®, qualidade WFI, água purificada estéril, testada para cultura de células é uma água de alta qualidade feita especialmente para uso em cultura de células e atende aos requisitos de qualidade para injeção (WFI). É comumente usada como solvente para preparar meios, amostras de teste, referências e soluções. Além disso, ela é usada para lavar cartuchos de microfiltração e artigos de vidro.
Aplicação
A água é usada como:
  • Solvente para dissolução dos sdRNAs sintetizados.
  • Meio de suspensão para suspender as células peletadas centrifugadas durante o ensaio de síntese de ureia.
Advertência
Toxicidade: Manuseio padrão (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Água for molecular biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
Água
Água Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Água
Água Test solution for measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB Certipur®
Supelco
1.01810
Água
Água Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Sigma-Aldrich
693520
Água
Self-delivering RNAi compounds as therapeutic agents in the central nervous system to enhance axonal regeneration after injury
Sarah W A, et.al
iScience, 25 (2022)
Endotoxins and cell culture
John and Ryan
Life Sciences, 1-8 (2004)
Hepatic differentiation of marmoset embryonic stem cells and functional characterization of ESC-derived hepatocyte-like cells
Rajagopal A N, et al.
Hepatic medicine : evidence and research, 15-27 (2020)
Effects of solution environment on mammalian cell fermentation broth properties: enhanced impurity removal and clarification performance
Matthew W et al,
Biotechnology and Bioengineering, 108, 50-58 (2011)