Documentos Principais
95284
Sigma-Aldrich
Água
for molecular biology, suitable for FISH
Sinônimo(s):
H2O
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 259,00
500 ML
R$ 1.075,00
1 L
R$ 1.149,00
6 X 100 ML
R$ 1.975,00
R$ 259,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 259,00
500 ML
R$ 1.075,00
1 L
R$ 1.149,00
6 X 100 ML
R$ 1.975,00
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191602
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.31
R$ 259,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Água, sterile filtered
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
qualidade
sterile filtered
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
FISH: suitable
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
condutividade
0.0-5 μS/cm at 25 °C
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: <10 ppb
Mg: <10 ppb
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Molecular biology grade water is sterile filtered and ready to use, free from DNase, RNase, phosphatase, and protease contamination.
Aplicação
Water, sterile filtered has been used:
  • for cloning and plasmid construction.[1]
  • for restriction digestion of PCR amplicons in polysaccharide A (PSA) restriction method.[2]
  • in RNA isolation.[3][4][5]
  • fluorescence in situ hybridization (FISH).[6]
  • to dilute the samples of CVF (cervicovaginal fluid) and menstrual extracts for testing specificity through reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification of mRNA. [7]
  • for DNA quantification using quantitative polymerase chain reaction (qPCR).[8]
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Água Ultrapur, for inorganic trace analysis
Supelco
1.01262
Água
Água for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Sigma-Aldrich
W1503
Água
Água OmniPur&#174; Grade, Sterile, Nuclease Free
Sigma-Aldrich
9801-OP
Água
Água Deionized
Sigma-Aldrich
38796
Água
Água OmniPur&#174; Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Água
Água tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
Água
Água endotoxin, free
Sigma-Aldrich
2107
Água
Registered report: Inhibition of BET recruitment to chromatin as an effective treatment for MLL-fusion leukemia
Fung J, et al.
eLife, 4, e08997-e08997 (2015)
L1 retrotransposon expression in circulating tumor cells
Papasotiriou I, et al.
Testing, 12(2), e0171466-e0171466 (2017)
A guide to transient expression of membrane proteins in HEK-293 cells for functional characterization
Ooi A, et al.
Frontiers in Physiology, 7, 300-300 (2016)
Andreas K Brödel et al.
Nature protocols, 12(9), 1830-1843 (2017-08-11)
Directed evolution is a powerful tool to improve the characteristics of biomolecules. Here we present a protocol for the intracellular evolution of proteins with distinct differences and advantages in comparison with established techniques. These include the ability to select for
Philippe Robert et al.
Investigative radiology, 50(8), 473-480 (2015-06-25)
To prospectively compare in healthy rats the effect of multiple injections of macrocyclic (gadoterate meglumine) and linear (gadodiamide) gadolinium-based contrast agents (GBCAs) on T1-weighted signal intensity in the deep cerebellar nuclei (DCN), including the dentate nucleus. Healthy rats (n =