Documentos Principais
900645
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido
anhydrous, ZerO2®, ≥99.9%
Sinônimo(s):
DMSO
Selecione um tamanho
4 X 2 ML
R$ 869,00
R$ 869,00
Previsão de entrega em08 de outubro de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 X 2 ML
R$ 869,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
R$ 869,00
Previsão de entrega em08 de outubro de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
ZerO2®
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
qualidade
anhydrous
Lim. expl.
42 %, 63 °F
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.005% water
water
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
p.e.
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
densidade
1.10 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Atenção
Resfria-se intensamente com facilidade e derrete novamente de forma lenta em temperatura ambiente. O produto solidificado pode ser liquefeito novamente aquecendo-o até atingir a temperatura ambiente, sem causar dano ao produto.
Informações legais
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Artigos
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.