Documentos Principais
900638
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilformamida
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
Selecione um tamanho
4 X 2 ML
R$ 806,00
R$ 806,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 X 2 ML
R$ 806,00
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.21
grau:
ZerO2®
Ensaio:
99.8%
p.e.:
153 °C (lit.)
pressão de vapor:
2.7 mmHg ( 20 °C)
R$ 806,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
ZerO2®
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.8%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
qualidade
anhydrous
Lim. expl.
15.2 %
Impurezas
≤0.005% water
water
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
p.e.
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
densidade
0.944 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Solvente de muitos compostos orgânicos hidrofóbicos.
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informações legais
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3