D4551
N,N-Dimetilformamida
for molecular biology, ≥99%
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
Lim. expl.
15.2 %
Impurezas
≤0.5% water
water
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
p.e.
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
densidade
0.944 g/mL (lit.)
adequação
suitable for solvent for chromogenic substrates (X-Gal, etc.) used in molecular biology applications.
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
greener alternative product
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?