Documentos Principais
900519
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
greener alternative
anhydrous, ZerO2®, ≥99.6%
Sinônimo(s):
Degassed and low oxygen isopropyl acetate, IPrOAc, Isopropyl acetate ZerO2®, Acetic acid isopropyl ester
Selecione um tamanho
4 X 2 ML
R$ 113,00
R$ 113,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 X 2 ML
R$ 113,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
1740761
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.01
R$ 113,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
ZerO2®
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
47 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.6%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
894 °F
qualidade
anhydrous
Lim. expl.
1.8 %, 37 °F
8 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.1% water
water
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
p.e.
85-91 °C (lit.)
pf
−73 °C (lit.)
densidade
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
chave InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Aplicação
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informações legais
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)