112992
Isopropyl acetate
98%
Sinônimo(s):
Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
47 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
894 °F
Lim. expl.
1.8 %, 37 °F
8 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
p.e.
85-91 °C (lit.)
pf
−73 °C (lit.)
densidade
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
chave InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).