pressão de vapor
6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.393 (lit.)
pb
130-131 °C (lit.)
densidade
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(8)9-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
FFOPEPMHKILNIT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
24 °C