W292605
Isopropyl acetate
≥99%, FCC
Sinônimo(s):
Acetic acid isopropyl ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
47 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
894 °F
Lim. expl.
1.8 %, 37 °F
8 %
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
p.e.
85-91 °C (lit.)
pf
−73 °C (lit.)
densidade
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
banana; ethereal; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
chave InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Comparative Study on the H-Abstraction Reactions of Isopropyl Acetate and Propyl Acetate by HO(2) and OH Radicals.: This research explores the reactivity of isopropyl acetate with radicals, crucial for understanding its stability and degradation in atmospheric conditions, offering insights relevant to environmental chemistry (Gao et al., 2024).
- Diastereoselective and Scalable Synthesis of 6-(S)-Hydroxycannabidivarin.: This study includes methods where isopropyl acetate is used in the synthesis of cannabinoids, demonstrating its utility in enhancing reaction conditions for pharmaceutical applications (Stone et al., 2023).
- Volatile Dual-Solvent Assisted Intermediate Phase Regulation for Anti-Solvent-Free Perovskite Photovoltaics.: Discusses the use of isopropyl acetate in producing advanced materials for solar cells, emphasizing its role in optimizing fabrication processes and enhancing the efficiency of renewable energy technologies (Yang et al., 2023).
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?