90871
Isopropyl acetate
analytical standard
Sinônimo(s):
Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
47 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
temperatura de autoignição
894 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
1.8 %, 37 °F
8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377
p.e.
85-91 °C (lit.)
pf
−73 °C (lit.)
densidade
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
chave InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.