PHR2109
Isopropyl acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Isopropyl acetate, Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1350104
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
47 mmHg ( 20 °C)
família API
isopropyl acetate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
894 °F
Lim. expl.
1.8 %, 37 °F
8 %
embalagem
pkg of 3x1.2 mL
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pb
85-91 °C (lit.)
pf
−73 °C (lit.)
densidade
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
chave InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.