Documentos Principais
86959
Sigma-Aldrich
Clara-Diastase
mixture of enzymes, powder, ≥35 U/mg
Sinônimo(s):
Clarase 300
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade específica
≥35 U/mg
condição de armazenamento
under inert gas
cor
beige
solubilidade
soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Clara-Diastase is a mixture of α-amylase, cellulase, invertase, peptidase, phosphatase, and sulfatase. It is useful in efficient enzymatic hydrolysis.[1][2]
Definição da unidade
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol maltose per minute at pH 6.0 and 25 °C (starch according to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate)
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
F Valls et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 47(1), 170-173 (1999-11-24)
A reliable and rapid high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been set up for the determination of total thiamin in difficult sample matrices such as cooked sausages. Different hydrolysis conditions and enzymes were tested to release the vitamin from its
Vaida Damulienė et al.
Foods (Basel, Switzerland), 12(19) (2023-10-14)
Bee pollen is one of the most valuable apitherapeutic products with high nutritional value. To obtain a higher diversity of compounds, higher bioactivity, and improve the release of nutrients from bee pollen, additional processing of the raw material may be