75707
Bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate
BioReagent, suitable for chemiluminescence, ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
2,4,6-Trichlorophenyl oxalate, Oxalic acid bis(2,4,6-trichlorophenyl) ester, TCPO
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
crystals
pf
187-193 °C
adequação
suitable for chemiluminescence
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)c(OC(=O)C(=O)Oc2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H4Cl6O4/c15-5-1-7(17)11(8(18)2-5)23-13(21)14(22)24-12-9(19)3-6(16)4-10(12)20/h1-4H
chave InChI
GEVPIWPYWJZSPR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3