361798
Di-isopropilamida de lítio
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
Sinônimo(s):
LDA
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
Impurezas
3 wt. % diisopropylamine
densidade
0.812 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
chave InChI
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Como um iniciador na polimerização aniônica de D,L-lactídeo e metacrilato de metila.
- Para facilitar a enolização de ésteres.
- Para converter ácidos carboxílicos em intermediários enediolato para preparar trifluorometilcetonas.
- Na ortolitiação de arilsulfoniloxazolidinonas para preparar análogos de sacarina N-substituídos.
- Para catalisar a ortolitiação e o rearranjo de Fries de carbamatos de arila.
- Como um promotor na isomerização de éteres alílicos em éteres (Z)-propenílicos.
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, hearing organs, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup