Key Documents
225770
Sigma-Aldrich
Bis(trimetilsilil) amida de lítio
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Hexametildissilazano
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3Si]2NLi
Número CAS:
Peso molecular:
167.33
Beilstein:
3567910
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.891 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
chave InChI
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A bis(trimetilsilil)amida de lítio (LHMDS) é uma base forte não nucleofílica amplamente usada em síntese orgânica para reações de desprotonação e reações catalisadas por bases. É geralmente solúvel na maioria dos solventes orgânicos não polares.
Aplicação
A solução de bis(trimetilsilil)amida de lítio (1,0 M em THF) pode ser usada como base:
  • Para catalisar a reação de polimerização na síntese de poli(p-benzamida)s.
  • Na síntese de poli(α-peptoide)s cíclicos e α-(difluorometil)estireno.
  • Em condensações de aldol direcionadas e reações de condensação de Dariens; α-arilação de derivados de ésteres de arila e reação de aminação alílica.
  • Para a geração de enolatos cinéticos do que a hexametildisilazida de sódio (NaHMDS), porque os enolatos produzidos são mais regioestáveis do que os produzidos com NaHMDS.
Embalagem
O frasco Sure/Seal de 25 ml é recomendado como frasco de uso único. Perfurações repetidas provavelmente levarão a um pior desempenho do produto.
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
? -(Difluoromethyl) styrene: improved approach to grams scale synthesis
Justyna WK,et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 179, 175-178 (2015)
Macromolecules, 39, 5347-5347 (2006)
Nur Hazlin Hazrin-Chong et al.
Journal of microbiological methods, 90(2), 96-99 (2012-05-09)
The use of hexamethyldisilazane (HMDS) as a drying agent was investigated in the specimen preparation for scanning electron microscopy (SEM) imaging of bacterial surface colonization on sub-bituminous coal. The ability of microbes to biofragment, ferment and generate methane from coal
Nan Li et al.
Lab on a chip, 8(12), 2105-2112 (2008-11-22)
High-density live cell array serves as a valuable tool for the development of high-throughput immunophenotyping systems and cell-based biosensors. In this paper, we have, for the first time, demonstrated a simple fabrication process to form the hexamethyldisilazane (HMDS) and poly(ethylene
Elsa Vennat et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 25(6), 729-735 (2009-01-29)
The objectives of this study were to assess demineralized dentin porosity and quantify the different porous features distribution within the material using mercury intrusion porosimetry (MIP) technique. We compared hexamethyldisilazane (HMDS) drying and lyophilization (LYO) (freeze-drying) in sample preparation. Fifty-six