The primary component of Span 80 is Oleic acid. A number of other fatty acids are also present. While this material is considered a neat or pure product, a molarity cannot be accurately calculated.
09569
Span® 80
suitable for GC
Sinônimo(s):
Sorbitan monooleate, Span® 80
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
peso molecular
428.60 g/mol
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
protein quantification: suitable
índice de refração
n20/D 1.48 (lit.)
Valor HLB
4.6±0.1
densidade
0.99 g/mL at 20 °C
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](O)(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
chave InChI
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
Me pudieran decir la concentración de SPAN 80 (09569)
1 answer-