Documentos
8.40123
Sigma-Aldrich
Span® 80
greener alternative
for synthesis
Sinônimo(s):
Span® 80, Sorbitan monooleate, (Z)-Sorbitan mono-9-octadecenoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H44O6
Número CAS:
Peso molecular:
428.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
215-665-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
potência
>39800 mg/kg LD50, oral (Rat)
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pb
>100 °C
temperatura de transição
flash point >149 °C
densidade
1.0 g/cm3 at 20 °C
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
chave InChI
NWGKJDSIEKMTRX-NZAQQJATSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is biodegradable surfactant, thus aligns with "Use of Renewable Feedstocks" and "Design for Degradation" principles of Green Chemistry, and belongs to "12 principles aligned" category of our greener alternatives.
Aplicação
Span® 80 for synthesis. CAS 1338-43-8, molar mass 428.60 g/mol.
Nota de análise
Hydroxyl value: 193 - 209
Saponification value: 145 - 160
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Informações legais
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Span&#174; 65 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.40122
Span® 65
TWEEN&#174; 80 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1754
TWEEN® 80
Span&#174; 65
Sigma-Aldrich
85547
Span® 65
TWEEN&#174; 60 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22186
TWEEN® 60
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
8.22188
TWEEN® 85