S7135
Span® 85
Sinônimo(s):
Sorbitane trioleate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
peso molecular
957.52 g/mol
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
HLB
1.8
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)C1OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C60H108O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-52-54(61)59-60(68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)55(53-66-59)67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54-55,59-61H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27+/t54-,55+,59-,60-/m1/s1
chave InChI
ZBNRGEMZNWHCGA-WECPCUOASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
437.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
225 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter