8.40119
Span® 20
for synthesis
Sinônimo(s):
Span® 20, Sorbitan monolaurate, Sorbitan monododecanoate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
33600 mg/kg LD50, oral (Rat)
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
p.e.
>100 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point >149 °C
densidade
1.0 g/cm3 at 20 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18-/m1/s1
chave InChI
LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Saponification value: 158 - 170
Acid value: ≤ 10
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 149 °C - closed cup