STREPWELL-RO
StreptaWell™ (transparent 96-well)
pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame]), pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells])
Sinônimo(s):
streptavidin-coated microplates
Selecione um tamanho
R$ 2.174,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.174,00
Produtos recomendados
Materiais
( streptavidin-coated)
embalagem
pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells])
pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame])
fabricante/nome comercial
Roche
tamanho
96 wells
adequação
suitable for immunoassay
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Blocked volume: >300μL
- SA-coated area: 300μL coating variance guaranteed
- Well geometry: C
Aplicação
Qualidade
Outras notas
Total binding capacity: 1.5μg/well (biotin-labeled antibodies)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?