85878
Estreptavidina
affinity purified, lyophilized from 10 mM potassium phosphate, ≥13 U/mg protein
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
qualidade
affinity purified
lyophilized from 10 mM potassium phosphate
atividade específica
≥13 U/mg protein
peso molecular
Mr ~60000
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in the pre-functionalization of self-propelled catalytic micromotors
- in the fabrication and modification of hydroxyapatite-chitosan (HA-CTS) nanofilm-coated substrates
- as an analyte to bind biomolecules to the gold-inverted polymer solar cells (Au-IPSC)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3